Stampa…

6-Bromo-2-chloroquinoline ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B5628-1G B5628-5G
TCIAB5628-1GEA 60 EUR
TCIAB5628-1G TCIAB5628-5G
6-Bromo-2-chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,50 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115272
CAS Number: 1810-71-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1c19639ef143d32f7ef0e073797b8eefffe651f&vid=d1c19639ef143d32f7ef0e073797b8eefffe651f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR