Stampa…
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B5610-1G B5610-5G
TCIAB5610-1GEA 139 EUR
TCIAB5610-1G TCIAB5610-5G
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole
Formula: C₂₀H₂₄BrN
Peso molecolare: 358,32 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
MDL Number: MFCD31618112
CAS Number: 628337-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa1aebf3ac7cb658a9012fed15d04672744655d&vid=6aa1aebf3ac7cb658a9012fed15d04672744655d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C