Stampa…
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
B5605-1G B5605-5G
TCIAB5605-1GEA 50 EUR
TCIAB5605-1G TCIAB5605-5G
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene
Formula: C₃₂H₂₀Br₄N₂
Punto di fusione: 319°C
CAS Number: 222166-46-3
Visualizza i codici
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.30 to 4.10 %