3-Bromobenzo[b]thiophene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B5589-5G
B5589-25G
TCIAB5589-5GEA
49
EUR
TCIAB5589-5G
TCIAB5589-25G
3-Bromobenzo[b]thiophene ≥96.0% (by GC)
3-Bromobenzo[b]thiophene
Formula:
C₈H₅BrS Peso molecolare: 213.10 g/mol Punto di ebollizione: 269°C |
MDL Number:
MFCD00023009 CAS Number: 7342-82-7 |
|
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |