Stampa…

Biapenem ≥98.0% (by HPLC)

Fornitore: TCI

Synonyms: (4R,5S,6S)-3-((6,7-Dihydro-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-4-ium-6-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate

B5522-25MG B5522-100MG
TCIAB5522-25MGEA 60 EUR
TCIAB5522-25MG TCIAB5522-100MG
Biapenem ≥98.0% (by HPLC)
Biapenem
Formula: C₁₅H₁₈N₄O₄S
Peso molecolare: 350.39 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00864863
CAS Number: 120410-24-4
Merck Index: 14,01197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eac480f888d74cf43783c682a17ce34a5248a535&vid=eac480f888d74cf43783c682a17ce34a5248a535&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.20 to 16.70 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to 335.0 deg (C=0.5, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR