Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5510-1G B5510-5G
TCIAB5510-1GEA 44 EUR
TCIAB5510-1G TCIAB5510-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 226 g/mol
Punto di ebollizione: 162°C
Punto di fusione: –20°C
Flash Pt: 73°C
MDL Number: MFCD00153085
CAS Number: 175205-81-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %