1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 144°C |
MDL Number:
MFCD02179567 CAS Number: 63874-95-3 |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |