Stampa…
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B5387-25G B5387-5G
TCIAB5387-25GEA 83 EUR
TCIAB5387-25G TCIAB5387-5G
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane ≥98.0% (by GC)
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane
Formula: C₆H₆Br₂N₂
Punto di ebollizione: 212°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00072483
CAS Number: 35691-65-7
EINECS: 252-681-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03021
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C