Stampa…

4-tert-Butylcalix[6]arene

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: p-tert-Butylcalix[6]arene

B5375-1G B5375-5G
TCIAB5375-1GEA 19 EUR
TCIAB5375-1G TCIAB5375-5G
4-tert-Butylcalix[6]arene
4-tert-Butylcalix[6]arene
Formula: C₆₆H₈₄O₆
Peso molecolare: 973,39 g/mol
Punto di fusione: 381°C
MDL Number: MFCD00075464
CAS Number: 78092-53-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9389afd0f7f1b3c66a393bed1c85913d31b2707&vid=f9389afd0f7f1b3c66a393bed1c85913d31b2707&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area% (Except for the toluene)
Residual Solvent max. 10.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR