Stampa…
2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5347-1G B5347-5G
TCIAB5347-1GEA 95 EUR
TCIAB5347-1G TCIAB5347-5G
2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (by GC)
2-Bromoallyl alcohol
Formula: C₃H₅BrO
Punto di ebollizione: 150°C
Flash Pt: 76°C
MDL Number: MFCD09265077
CAS Number: 598-19-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc422420fc1f7fcd58f4803750f812b7663f618&vid=ffc422420fc1f7fcd58f4803750f812b7663f618&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %