(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₂₁BrOSi Punto di ebollizione: 90°C Flash Pt: 85°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00216589 CAS Number: 89031-84-5 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |