2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Bromoacetyl)pyrrolidine, 2-Bromo-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
B5307-1G
B5307-200MG
TCIAB5307-1GEA
202
EUR
TCIAB5307-1G
TCIAB5307-200MG
2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone ≥93.0% (by GC)
2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone
Formula:
C₆H₁₀BrNO Peso molecolare: 192,06 g/mol Punto di ebollizione: 120°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06800371 CAS Number: 90892-09-4 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |