Stampa…
2-Metossietil-acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Acetato di etilenglicolmonometiletere, Acetato di metilglicol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06061.1000 8.06061.9200 8.06061.9025
8.06061.1000EA 189 EUR
8.06061.1000 8.06061.9200 8.06061.9025
2-Metossietil-acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Metossietil-acetato
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118.13 g/mol
Punto di ebollizione: 145
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 49
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008719
CAS Number: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN: 1189
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06119
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 144 - 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4019 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794
Evaporation Number 30