4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
(4-Bromo-3-methylphenyl)methanol
Formula:
C₈H₉BrO Punto di ebollizione: 90°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09264005 CAS Number: 149104-89-2 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |