Stampa…
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B5279-200MG B5279-1G
TCIAB5279-200MGEA 74 EUR
TCIAB5279-200MG TCIAB5279-1G
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₁₂O
Punto di ebollizione: 73°C
Punto di fusione: 13°C
Densità: 1,04
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 38259-00-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)