Stampa…
2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5224-1G B5224-5G
TCIAB5224-1GEA 35 EUR
TCIAB5224-1G TCIAB5224-5G
2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Punto di ebollizione: 123°C
MDL Number: MFCD04037220
CAS Number: 443-81-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %