Stampa…
9-(Bromomethyl)nonadecane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B5188-5ML B5188-25ML
TCIAB5188-5MLEA 82 EUR
TCIAB5188-5ML TCIAB5188-25ML
9-(Bromomethyl)nonadecane ≥96.0% (by GC)
9-(Bromomethyl)nonadecane
Formula: C₂₀H₄₁Br
Peso molecolare: 361,45 g/mol
Punto di ebollizione: 195°C
MDL Number: MFCD28515435
CAS Number: 69620-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73c93e9007c7e97f0a13c5808d2ff4f27938459a&vid=73c93e9007c7e97f0a13c5808d2ff4f27938459a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %