Stampa…
6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B5166-1G B5166-5G
TCIAB5166-1GEA 63 EUR
TCIAB5166-1G TCIAB5166-5G
6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,50 g/mol
MDL Number: MFCD00511001
CAS Number: 65340-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&vid=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C