Stampa…

tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane, tert-Butyldimethyl(prop-2-ynyloxy)silane

B5163-5ML B5163-25ML
TCIAB5163-5MLEA 50 EUR
TCIAB5163-5ML TCIAB5163-25ML
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane ≥98.0% (by GC)
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane
Formula: C₉H₁₈OSi
Peso molecolare: 170,33 g/mol
Punto di ebollizione: 163°C
MDL Number: MFCD28156589
CAS Number: 76782-82-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e61c02493e6fc763d8fe775aebaf1eca3807041&vid=7e61c02493e6fc763d8fe775aebaf1eca3807041&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR