[(4-Bromobenzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₃H₂₁BrOSi Punto di ebollizione: 160°C |
MDL Number:
MFCD07368899 CAS Number: 87736-74-1 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |