Stampa…
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5138-1G B5138-5G
TCIAB5138-1GEA 27 EUR
TCIAB5138-1G TCIAB5138-5G
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Formula: C₁₁H₁₃BrSi
Punto di ebollizione: 91°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321391
CAS Number: 38274-16-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %