Stampa…
Acetato di 1-metil-2-metossietile (PGMEA) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Metossi-1-metiletilacetato
413900010 413900050
ACRO413900010EA 74.2 EUR
ACRO413900010 ACRO413900050
Acetato di 1-metil-2-metossietile (PGMEA) 99%
Acetato di 1-metil-2-metossietile (PGMEA)
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132.16 g/mol
Punto di ebollizione: 145.8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 0.96 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038500
CAS Number: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %