Stampa…
2-Bromo-9,9-diethylfluorene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5126-1G B5126-5G
TCIAB5126-1GEA 66 EUR
TCIAB5126-1G TCIAB5126-5G
2-Bromo-9,9-diethylfluorene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9,9-diethylfluorene
Formula: C₁₇H₁₇Br
Punto di ebollizione: 163°C
MDL Number: MFCD09909863
CAS Number: 287493-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1b1b37e53da22f2b04eec5db22720916578869f&vid=d1b1b37e53da22f2b04eec5db22720916578869f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C