Stampa…
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5100-1G B5100-5G
TCIAB5100-1GEA 47 EUR
TCIAB5100-1G TCIAB5100-5G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Punto di ebollizione: 108°C
MDL Number: MFCD08235252
CAS Number: 71229-85-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca3be10b4cc2d432945bd560ab65c305b6a1bbd4&vid=ca3be10b4cc2d432945bd560ab65c305b6a1bbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %