Stampa…
4-Bromo-2-methylindan-1-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-2-methyl-1-indanone
B5096-1G B5096-5G
TCIAB5096-1GEA 86 EUR
TCIAB5096-1G TCIAB5096-5G
4-Bromo-2-methylindan-1-one ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-methylindan-1-one
Formula: C₁₀H₉BrO
Peso molecolare: 225,09 g/mol
Punto di ebollizione: 134°C
MDL Number: MFCD09881709
CAS Number: 174702-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2da5a702b15354536ef7698c6ce43ea556636ed9&vid=2da5a702b15354536ef7698c6ce43ea556636ed9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %