Stampa…
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
B5058-5G B5058-25G
TCIAB5058-5GEA 25 EUR
TCIAB5058-5G TCIAB5058-25G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₂F₂O
Peso molecolare: 186,202 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD07368738
CAS Number: 136239-66-2
EINECS: 446-810-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %