Stampa…
N-(4-Biphenylyl)-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)naphthalen-1-amine
B5047-200MG B5047-1G
TCIAB5047-200MGEA 55 EUR
TCIAB5047-200MG TCIAB5047-1G
N-(4-Biphenylyl)-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
N-(4-Biphenylyl)-1-naphthylamine
Formula: C₂₂H₁₇N
Peso molecolare: 295,39 g/mol
Punto di ebollizione: 315°C
MDL Number: MFCD28138082
CAS Number: 446242-37-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=069cb6364101f6efa01fab94cd0861a3c99436db&vid=069cb6364101f6efa01fab94cd0861a3c99436db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C