2-Etossietil acetato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 111-15-9
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Fruit-like
Melting Point: -62°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1748677
Merck Reference: 14,3751
UN No.: 1172
MDL No.: MFCD00009251
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 155…157 °C Punto di fusione: –62 °C Densità: 0,975 Flash Pt: 52 °C (126 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009251 CAS Number: 111-15-9 EINECS: 203-839-2 UN: 1172 ADR: 3,III Merck Index: 14,3751 |