Stampa…
3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B5000-1G B5000-5G
TCIAB5000-1GEA 68 EUR
TCIAB5000-1G TCIAB5000-5G
3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,05 g/mol
Punto di ebollizione: 240°C
Punto di fusione: 9°C
MDL Number: MFCD00234116
CAS Number: 17117-17-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %