Stampa…

4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 4-tert-Butylphenylisothiocyanate

B4984-1G B4984-5G
TCIAB4984-1GEA 28 EUR
TCIAB4984-1G TCIAB4984-5G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formula: C₁₁H₁₃NS
Peso molecolare: 191,2926 g/mol
Punto di ebollizione: 277°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022059
CAS Number: 19241-24-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR