Stampa…
4-Bromobutyl acetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B4958-5G B4958-25G
TCIAB4958-5GEA 23 EUR
TCIAB4958-5G TCIAB4958-25G
4-Bromobutyl acetate ≥97.0% (by GC)
4-Bromobutyl acetate
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Punto di ebollizione: 211°C
MDL Number: MFCD00000263
CAS Number: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %