Stampa…
2-Butossietil acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Acetato di butilglicole, Acetato di etilenglicolmonobutiletere
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01395.1000 8.01395.2500 8.01395.9055
8.01395.1000EA 33.6 EUR
8.01395.1000 8.01395.2500 8.01395.9055
2-Butossietil acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Butossietil acetato
Formula: C₈H₁₆O₃
Peso molecolare: 160,21 g/mol
Punto di ebollizione: 192 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C
MDL Number: MFCD00009457
CAS Number: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Visualizza i codici
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -64 - -62 °C
Molar Mass 160.21 g/mol
Boiling Point 194 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.31 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4138 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.4 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
Evaporation number 190