Stampa…

Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

B4951-1G B4951-5G
TCIAB4951-1GEA 91 EUR
TCIAB4951-1G TCIAB4951-5G
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥98.0% (by GC)
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
Formula: C₁₆H₁₀S
Peso molecolare: 234,32 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00215942
CAS Number: 205-43-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR