Stampa…
2-Butossietil acetato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetato di butilglicole, Acetato di etilenglicolmonobutiletere
L09515.AE L09515.AP L09515.0F
L09515.AEEA 23.2 EUR
L09515.AE L09515.AP L09515.0F
2-Butossietil acetato ≥98%
2-Butossietil acetato
Purity: 98% CAS No.: 112-07-2 Molecular Formula: C8H16O3 Formula Weight: 160.21 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Fruit-like Melting Point: -64° Boiling Point: 191-192° Beilstein Reference: 1756960 MDL No.: MFCD00009457
Formula: C₈H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 191…192 °C
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 0,942
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009457
CAS Number: 112-07-2
EINECS: 203-933-3