Stampa…
2-Butossietil acetato 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetato di butilglicole, Acetato di etilenglicolmonobutiletere
403410010 403410025 403410100
ACRO403410010EA 40 EUR
ACRO403410010 ACRO403410025 ACRO403410100
2-Butossietil acetato 98%
2-Butossietil acetato
Formula: C₈H₁₆O₃
Peso molecolare: 160,21 g/mol
Punto di ebollizione: 193,5 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 0,9385 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009457
CAS Number: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA