Stampa…

4-Butyl-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: 4'-Butyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile

B4923-5G B4923-25G
TCIAB4923-5GEA 47 EUR
TCIAB4923-5G TCIAB4923-25G
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl
Formula: C₁₇H₁₇N
Punto di ebollizione: 195°C
MDL Number: MFCD00506009
CAS Number: 52709-83-8
EINECS: 258-119-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Mesomorphic range 45.0 to 51.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR