Stampa…
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: HN-D2
B4907-200MG B4907-1G
TCIAB4907-200MGEA 187 EUR
TCIAB4907-200MG TCIAB4907-1G
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Formula: C₃₆H₂₀N₂O₄
Peso molecolare: 544,57 g/mol
Punto di fusione: 340°C
CAS Number: 1395881-58-9
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 4.90 to 5.40 %