Stampa…
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4900-1G B4900-5G
TCIAB4900-1GEA 51 EUR
TCIAB4900-1G TCIAB4900-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 189°C
MDL Number: MFCD08276811
CAS Number: 69240-56-8
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C