Stampa…
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 1-Cbz-4-hydroxypiperidine, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinol, 1-Carbobenzoxy-4-hydroxypiperidine, Benzyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinol, 1-Cbz-4-piperidinol
B4869-5G B4869-25G
TCIAB4869-5GEA 25 EUR
TCIAB4869-5G TCIAB4869-25G
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Peso molecolare: 235,29 g/mol
Punto di ebollizione: 167°C
MDL Number: MFCD01863722
CAS Number: 95798-23-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %