Stampa…

4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: (4-Bromo-2-thienyl)trimethylsilane

B4856-200MG B4856-1G
TCIAB4856-200MGEA 90 EUR
TCIAB4856-200MG TCIAB4856-1G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene
Formula: C₇H₁₁BrSSi
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 77998-61-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR