Stampa…
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (5-Bromo-2-thienyl)trimethylsilane
B4855-1G B4855-5G
TCIAB4855-1GEA 133 EUR
TCIAB4855-1G TCIAB4855-5G
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene
Formula: C₇H₁₁BrSSi
Peso molecolare: 235,21 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
CAS Number: 18246-28-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %