Stampa…
6-Bromo-1-tetralone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4841-1G B4841-5G
TCIAB4841-1GEA 120 EUR
TCIAB4841-1G TCIAB4841-5G
6-Bromo-1-tetralone ≥95.0% (by GC)
6-Bromo-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉BrO
Punto di ebollizione: 116°C
MDL Number: MFCD04114378
CAS Number: 66361-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70eb6c8c7ae28fb0a3474ccada85480697f32fd0&vid=70eb6c8c7ae28fb0a3474ccada85480697f32fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C