Stampa…
1,3-Butadiene ∼13% ∼2 mol/L in THF
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Buta-1,3-diene
B4835-100ML B4835-500ML
TCIAB4835-100MLEA 39 EUR
TCIAB4835-100ML TCIAB4835-500ML
1,3-Butadiene ∼13% ∼2 mol/L in THF
1,3-Butadiene
Formula: C₄H₆
Peso molecolare: 54,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008659
CAS Number: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01509
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 13.0 to 15.0 w/w%