Stampa…
7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4829-200MG B4829-1G
TCIAB4829-200MGEA 36 EUR
TCIAB4829-200MG TCIAB4829-1G
7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Peso molecolare: 213,0943 g/mol
Punto di ebollizione: 109°C
MDL Number: MFCD06657729
CAS Number: 1423-61-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %