Methyl undecanoate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 1731-86-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2CH3
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: -10°
Boiling Point: 246-248°
Beilstein Reference: 1762129
MDL No.: MFCD00008957
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Peso molecolare: 200,32 g/mol Punto di ebollizione: 246…248 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 0,871 Flash Pt: 109 °C (228 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008957 CAS Number: 1731-86-8 EINECS: 217-053-2 |