Stampa…
2-Bromo-4'-methylpropiophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4781-5G B4781-25G
TCIAB4781-5GEA 26 EUR
TCIAB4781-5G TCIAB4781-25G
2-Bromo-4'-methylpropiophenone ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 162°C
MDL Number: MFCD11131402
CAS Number: 1451-82-7
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C