Stampa…
4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4778-1G B4778-5G
TCIAB4778-1GEA 52 EUR
TCIAB4778-1G TCIAB4778-5G
4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,99 g/mol
Punto di ebollizione: 65°C
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD04112504
CAS Number: 128071-98-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %