Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4762-1G B4762-5G
TCIAB4762-1GEA 42 EUR
TCIAB4762-1G TCIAB4762-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₅H₂F₆N₂
Punto di ebollizione: 147°C
MDL Number: MFCD00153672
CAS Number: 14704-41-7
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C