Stampa…
3'-Brom-4'-methyloacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3'-Bromo-4'-methylacetophenone, 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone
B4758-1G B4758-5G
TCIAB4758-1GEA 23 EUR
TCIAB4758-1G TCIAB4758-5G
3'-Brom-4'-methyloacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Brom-4'-methyloacetophenone
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,0700 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
MDL Number: MFCD02683854
CAS Number: 40180-80-1
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C