3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ Punto di ebollizione: 96°C |
MDL Number:
MFCD11046750 CAS Number: 22794-95-2 |
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |